Läs mer
Fisherbrand™ Plast PP tvådelade sprutor, Luer Lock
Produktkod. 12921031 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12921031 10 mL Paket med 100
12941031 20 mL Paket med 100
12901031 5 mL -
12981021 2 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12921031
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
HPLC-certifierade, icke-sterila, tvådelade engångssprutor gjorda av lösningsmedelsstark polypropen.
  • Engångsspruta av plast
  • Polypropen
  • Luer lock
  • Tvådelad, helt plastkonstruktion eliminerar behovet av gummi- eller syntetiska kolvpackningar
  • Inget silikon eller oljesmörjmedel krävs i tunnan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Volym (metrisk) 10 mL
Anslutningstyp Luer lock