Läs mer
Fisherbrand™ Plast PP tvådelade sprutor, Luer Lock
Produktkod. 12981021 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12981021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HPLC-certifierade, icke-sterila, tvådelade engångssprutor gjorda av lösningsmedelsstark polypropen.
  • Engångsspruta av plast
  • Polypropen
  • Luer lock
  • Tvådelad, helt plastkonstruktion eliminerar behovet av gummi- eller syntetiska kolvpackningar
  • Inget silikon eller oljesmörjmedel krävs i tunnan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Volym (metrisk) 2 mL
Anslutningstyp Luer lock