Läs mer
Grant Instruments™ Plastpumpkontakt
Produktkod. 15142595
För användning med (utrustning):
Passar 15 mm dia. Slang
Passar 9 mm dia. Slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15142595
Brand: Grant Instruments™ PM11
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastpumpens inlopps-/utloppskontakt för användning med Grant kylbad och värmecirkulatorer
  • Ersättningskontakt för inlopp/utlopp för plastpump
  • Temperaturområde: -50 till 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Passar 15 mm dia. Slang
Temperaturområde -50 °C till +200 °C
Typ Pumpkontakt
Material Plast