Läs mer
Saint-Gobain Sanitetskopplingar i plast
Produktkod. 12409650
Maximalt tryck:
200 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12409650
Brand: Saint-Gobain 3151201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cole-Parmer™ Sanitetskoppling med hulling, polypropen har en konisk trattdesign för att ge ett jämnt vätskeflöde.
  • Minskar döda utrymmen och förbättrar flödet.
  • Avsmalnande trattdesign ger ett stadigt vätskeflöde.
  • Slät inre yta förhindrar att partiklar fastnar.
  • Sömlös konstruktion förhindrar kontaminering genom att eliminera läckor och områden med potentiell bakterietillväxt.
  • Material möter USP Klass VI krav och är FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
För användning med (applikation) För bioreaktorer och fermentorer
Min. Driftstemperatur (engelska) 72 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 22 °C
Slang Barb Montering Tygopure 3/8 tum. Polypropen
Maximalt tryck 200 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 200 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C
Produkttyp Tygopure™ Sanitetsarmatur