Läs mer
Saint-Gobain Sanitetskopplingar i plast
Maximalt tryck:
200 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Minskar döda utrymmen och förbättrar flödet.
- Avsmalnande trattdesign ger ett stadigt vätskeflöde.
- Slät inre yta förhindrar att partiklar fastnar.
- Sömlös konstruktion förhindrar kontaminering genom att eliminera läckor och områden med potentiell bakterietillväxt.
- Material möter USP Klass VI krav och är FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För bioreaktorer och fermentorer |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | 72 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 22 °C |
| Slang Barb | Montering Tygopure 3/8 tum. Polypropen |
| Maximalt tryck | 200 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 200 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 93 °C |
| Visa mer |