Läs mer
De Buyer™ Plastskrapor
Produktkod. 11968399
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
11968399 Varje
1 options
Produktkod. 11968399 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 4858.00N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.20 SEK
    20.83 SEK / Paket med 1
    Save 4.37 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Beställningsinfo
Form
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Material Plast
För användning med (applikation) För hörn (skrapning), skärning av deg eller för att ta bort en halvkompakt till kompakt beredning från en behållare, för att fylla konditorivaror.
Längd (metrisk) 150 mm
Kvantitet Varje
Form Platta och rundade kanter
Bredd (metrisk) 110 mm