Läs mer
Sartorius Skruvlåda i plast för vikter
Handla allt Sartorius Produkter
Håller:
2 kg Vikter
Beskrivning
- Skruvboxar i plast med skuminlopp för vikter.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| För användning med (applikation) | För användning i renrum |
| Håller | 2 kg Vikter |