Läs mer
MilliporeSigma™ Plastic Silica Gel 60 Plate with F254 Coating
Beskrivning
- Combination of silica gel 60, addition of polymeric binder
- Adherent hard surface that will not crack or blister
- Coated with fluorescent indicator F254
- Layer thickness: 140 to 240μm
- Pore Volume: 0.74 to 0.84mL/g
- Size: 4 x 8cm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | Plastic |
| Kvantitet | 50 Units/Pk. |
| Typ | Silica Gel |
| För användning med (applikation) | Thin Layer Chromatography |
| Förvaringskrav | Room temperature |