Läs mer
Buerkle™ Engångspipetter av plast
Handla allt Bürkle Produkter
Volym (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Polystyren, kristallklar
- För vattenlösningar
- ∣Polystyren, kristallklar
Spécification
Spécification
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För utbildningsändamål, i industriella laboratorier, under fältforskning och tillämpningar där pipetter gjorda av glas inte kan användas |
| Kvantitet | Varje |
| Färg | Kristallklart |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Typ | Engångspipett |
| Disponibel | Engångsbruk |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu