Läs mer
Epredia™ Slidlådor i plast
Produktkod. 12678336 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Glidkapacitet:
25
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Glidkapacitet Förpackningsstorlek
12678336 Blått 50 Varje
12628336 Vitt 25 Varje
16499803 Rött 25 -
12638336 Rött 25 Paket med 25
12648336 Blått 25 Varje
12658336 Vitt 50 Varje
16409813 Rött 50 -
12668336 Rött 50 Paket med 50
16419813 Vitt 100 -
12698336 Rött 100 Paket med 100
16429813 Rött 100 -
12559986 Blått 100 -
16439813 Blått 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12678336 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B1785
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Förvara många rutschbanor på lite utrymme med dessa hållbara lådor.
  • Slitstark ABS-plastkonstruktion och invändigt korkfoder skyddar glid
  • Förvara och skydda 25, 50 eller 100 objektglas
  • Registerkort passar i locket för att spela in diabilder
  • Numrerade spår på lådan motsvarar lockindex för att upprätthålla organisationen
  • Lock separerade från 25- och 50-skjutslådor för enkel förvaring och hämtning
  • Finns i rött, vitt eller blått för färgkodning eller estetiska preferenser
  • 50-skjutslåda öppnas och stänger med en plastspärr; 100-skjutslåda har ett gångjärnsförsett lock med metalllås
Mått (stängt)
25-slide Box: 5,5 in.x 3,375 in.x 1,25 in. (9,5x 8.3x 3,8 cm)
50-Slide Box: 8,25 in.x 3,375 in.x 1,25 in. (21x 8.5x 3 cm)
100-Slide Box: 8,25 in. x 6,375 in. x 1,25 in. (21 x 16 x 3 cm)
Observera: Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Glidkapacitet 50
Färg Blått
Beskrivning 50 skjutlåda; Blått
Enheten håller 25, 48, 50 bilder
Mått (L x B x H) 8,25 x 3,375 x 1,25 tum. (21 x 8,3 x 3,8 cm)
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.8 cm
Längd (engelska) 8,25 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Material ABS-plast
Bredd (engelska) 3,375 tum.
Bredd (metrisk) 8.3 cm