Läs mer
Descripción
- Slitstark ABS-plastkonstruktion och invändigt korkfoder skyddar glid
- Förvara och skydda 25, 50 eller 100 objektglas
- Registerkort passar i locket för att spela in diabilder
- Numrerade spår på lådan motsvarar lockindex för att upprätthålla organisationen
- Lock separerade från 25- och 50-skjutslådor för enkel förvaring och hämtning
- Finns i rött, vitt eller blått för färgkodning eller estetiska preferenser
- 50-skjutslåda öppnas och stänger med en plastspärr; 100-skjutslåda har ett gångjärnsförsett lock med metalllås
Mått (stängt)
25-slide Box: 5,5 in.x 3,375 in.x 1,25 in. (9,5x 8.3x 3,8 cm)
50-Slide Box: 8,25 in.x 3,375 in.x 1,25 in. (21x 8.5x 3 cm)
100-Slide Box: 8,25 in. x 6,375 in. x 1,25 in. (21 x 16 x 3 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Glidkapacitet | 25 |
| Färg | Rött |
| Beskrivning | 25 skjutlåda; Röd |
| Enheten håller | 25, 48, 50 bilder |
| Mått (L x B x H) | 5,5 x 3,375 x 1,25 tum. (9,5 x 8,3 x 3,8 cm) |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 3.8 cm |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) | 9.5 cm |
| Material | ABS-plast |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?