Läs mer
Epredia™ Skjutmappar av plast
Produktkod. 12608336 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12608336 Vitt Paket med 10
12668326 Blått Paket med 10
12688326 Grön Paket med 10
12698326 Grå Paket med 10
12618336 Gult Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12608336 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B1001200WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.26 SEK
    2007.84 SEK / Paket med 10
    Save 102.42 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkoda enkelt dina bilder med dessa diabildsmappar i plast, tillgängliga i en mängd olika färger.
  • Håller upp till 20 175 x 26 mm (3 x 1 in.) diabilder för bekväm förvaring
  • Transparent topp för enkel identifiering av innehållet
Observera: Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Enheten håller 20 bilder
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material Plast
Staplingsbar Ja
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) glid 26 mm