Läs mer
Epredia™ Skjutmappar av plast
Produktkod. 12698326 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12698326 Grå Paket med 10
12668326 Blått Paket med 10
12688326 Grön Paket med 10
12608336 Vitt Paket med 10
12618336 Gult Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12698326 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B1001200GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2028.92 SEK
    1459.44 SEK / Paket med 10
    Save 569.48 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Färgkoda enkelt dina bilder med dessa diabildsmappar i plast, tillgängliga i en mängd olika färger.
  • Håll upp till 20 175 x 26 mm (3" x 1") slides för bekväm förvaring
  • Transparent topp för enkel identifiering av innehållet
Observera: Tillgängligheten kan variera mellan länder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Enheten håller 20 rutschkanor
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material Plast
Staplingsbar Ja
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) glid 26 mm