Beskrivning
Idealisk för säker frakt och förvaring av objektglas.
- Polypropenskydd håller en standard (25 x 75 mm och 1 x 3 tum) glida säkert
- Stora, lätta att säkra tryckknappar för säker förvaring av värdefulla bilder
- Naturfärgad plast för enkel identifiering och märkning
- Engångsbruk men ändå robust
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektglashållare |
| Glidkapacitet | 1 |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | 1 plats |
| Mått (L x B x H) | 3,3 x 1,6 x 0,2 tum |
| För användning med (applikation) | Förvaring eller frakt |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas för mikroskop (25 x 75 mm eller 1 x 3 tum) |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 50 Pk. |