Läs mer
Pacific Handy Cutter Säkerhetskniv i plast med fjäderrygg
Produktkod. 17738977
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
17738977 Gult
1 options
Produktkod. 17738977 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer EZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4175.00 SEK
    3540.83 SEK / Paket med 50
    Save 634.17 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
EZ-3 är en lätt säkerhetskniv med automatisk bladindragning. Därför erbjuder den en hög säkerhetsnivå.
  • På grund av plastkroppen är den särskilt ekonomisk.
  • Att byta bladet är mycket enkelt, och knivhandtaget kan öppnas helt för rengöring.
  • Ytterligare blad kan stuvas undan i knivhandtaget.
  • Kort bladlängd, därför lämplig för lättare skäraktiviteter.
  • Kniv i klart synlig gul
Specifikationer
Produkttyp Spring Back säkerhetskniv
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult