Läs mer
Micronova™ Plastskrapa
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Material:
Gummiblad, polypropenram
Skumblad, ram av polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Micronova Plastskrapor rengör enkelt släta eller ojämna ytor och minimerar föroreningsområden genom att minska smuts och bakterietillväxt. Designad för användning med STAH- eller STAEH-seriens plasthandtag. Finns i en mängd olika färger.
- Slitstarkt konstruerade skrapor i polypropen
- Val av massivt gummi eller dubbla skumblad
- Utmärkt för användning på släta ytor och ojämna golvytor
- Förhindrar farliga gnistor vid rengöring av brandfarliga vätskor
- Finns i 18 och 24 tum (45 och 60 cm) bredder
- Använd med STAH- eller STAEH-handtag för säker passform
- Rostar inte
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrapa, ACME gängad ände |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Förvaras svalt och torrt när det inte används. |
| Mått (L x B) | 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 tum) |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Skrapa för golv, väggar och fönster |
| För användning med (utrustning) | STA-seriens plasthandtag |
| Material | Skumblad, ram av polypropen |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 3.8 cm |