Läs mer
Micronova™ Plastskrapa
Produktkod. 13167606 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Gult
Rött
Material:
Skumblad, ram av polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material unitSize
13167606 Rött Skumblad, ram av polypropen Varje
13197606 Gult Skumblad, ram av polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13167606 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer SQRE24
Dessa hållbart konstruerade skrapor är gjorda med en ram av polypropen och ett urval av antingen solida gummi- eller dubbla skumblad för användning i tvätt- och produktionsområden. Designad med en ACME gängad handtagsanslutning för användning med de flesta gängade plasthandtag.
De Micronova Plastskrapor rengör enkelt släta eller ojämna ytor och minimerar föroreningsområden genom att minska smuts och bakterietillväxt. Designad för användning med STAH- eller STAEH-seriens plasthandtag. Finns i en mängd olika färger.
  • Slitstarkt konstruerade skrapor i polypropen
  • Val av massivt gummi eller dubbla skumblad
  • Utmärkt för användning på släta ytor och ojämna golvytor
  • Förhindrar farliga gnistor vid rengöring av brandfarliga vätskor
  • Finns i 18 och 24 tum (45 och 60 cm) bredder
  • Använd med STAH- eller STAEH-handtag för säker passform
  • Rostar inte
Specifikationer
Produkttyp Skrapa, ACME gängad ände
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras svalt och torrt när det inte används.
Mått (L x B) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 tum)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Skrapa för golv, väggar och fönster
För användning med (utrustning) STA-seriens plasthandtag
Material Skumblad, ram av polypropen
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm