Läs mer
Micronova™ Plastskrapa
Produktkod. 13187606 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Material:
Gummiblad, polypropenram
Skumblad, ram av polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13187606
Brand: Micronova™ SQWH24R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hållbart konstruerade skrapor är gjorda med en ram av polypropen och ett urval av antingen solida gummi- eller dubbla skumblad för användning i tvätt- och produktionsområden. Designad med en ACME gängad handtagsanslutning för användning med de flesta gängade plasthandtag.
De Micronova Plastskrapor rengör enkelt släta eller ojämna ytor och minimerar föroreningsområden genom att minska smuts och bakterietillväxt. Designad för användning med STAH- eller STAEH-seriens plasthandtag. Finns i en mängd olika färger.
  • Slitstarkt konstruerade skrapor i polypropen
  • Val av massivt gummi eller dubbla skumblad
  • Utmärkt för användning på släta ytor och ojämna golvytor
  • Förhindrar farliga gnistor vid rengöring av brandfarliga vätskor
  • Finns i 18 och 24 tum (45 och 60 cm) bredder
  • Använd med STAH- eller STAEH-handtag för säker passform
  • Rostar inte
Specifikationer
Produkttyp Skrapa, ACME gängad ände
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvaras svalt och torrt när det inte används.
Mått (L x B) 61 x 5,1 cm (24 x 2 tum)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Skrapa för golv, väggar och fönster
För användning med (utrustning) STA-seriens plasthandtag
Material Gummiblad, polypropenram
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.1 cm