Beskrivning
Micronova Plastsqueegees rengör enkelt släta eller ojämna ytor och minimerar föroreningar genom att minska smuts- och bakterietillväxt. Designad för användning med STAH- eller STAEH-seriens plasthandtag. Finns i flera olika färger.
- Hållbart konstruerade polypropenskrapor
- Val mellan massiv gummi eller dubbla skumblad
- Utmärkt för användning på släta ytor och ojämna golvytor
- Förhindrar farliga gnistor vid rengöring av brännbara vätskor
- Finns i bredderna 18 och 24 tum (45 och 60 cm)
- Använd med STAH- eller STAEH-handtag för en säker passform
- Rostar inte
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrapa, ACME gängad ände |
| Färg | Mörkblå |
| Innehåll och lagring | Förvaras svalt och torrt när det inte används. |
| Mått (L x B) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 tum) |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Skrapa för golv, väggar och fönster |
| För användning med (utrustning) | STA-seriens plasthandtag |
| Material | Gummiblad, ram av polypropen |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |