Läs mer
Multiroir Controlec Plastic Stackable Storage Box
Produktkod. 16477070
Change view
Kapacitet (metrisk):
53 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16477070 53 l
1 options
Produktkod. 16477070 Leverantör Multiroir Controlec Leverantörsnummer 187072780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.04 SEK
    257.13 SEK / Paket med 1
    Save 150.91 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Multiroir stackable storage boxes are suitable for food use and feature ergonomic handles for easy transporation.
  • Resistant to temperature variations
  • Stackable and nestable
  • Insensitive to shocks
  • Ergonomic handles for easy transport
  • Food contact quality
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 53 l