Läs mer
Multiroir Controlec Plaststaplingsbar förvaringslåda
Beskrivning
- Motståndskraftig mot temperaturvariationer
- Staplingsbart och nästabelt
- Okänslig för stötar
- Ergonomiska handtag för enkel transport
- Livsmedelskontaktkvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Färg | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 14 L |
| Beskrivning | PROBOX stoage box |
| Inkluderar | Ergonomic handles, clip-top lid |
| Mått (L x B x H) | 390x 290 x 185 mm |
| För användning med (utrustning) | General Storage and Food Use |