Läs mer
Epredia™ Plastic Staining Rack (25-slide capacity)
Produktkod. 12607726 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Plastfärgningsställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12607726 Plastfärgningsställ Varje
1 options
Produktkod. 12607726 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 196
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hold up to 25 slides with the Epredia™ Plastic Rack.
Staining Rack 196:
  • Made from polyoxymethylene plastic
  • Withstands temperatures from -40 to +90°C
  • Holds up to 25 slides
  • Maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
Note:
For Staining Dish and Cover, see 12593587.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rackmaterial Polyoxymethylene Plastic
Slide Count 25
Beskrivning Plastic Staining Rack (25-slide capac.)
Max. Glidstorlek 3 x 2 in.
Produkttyp Plastfärgningsställ