Läs mer
KD Scientific Plastspruta
Produktkod. 15174194
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
Anslutningstyp:
Luer Slip
Luer lock
Tuberculin Luer Slip
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Anslutningstyp Förpackningsstorlek
15174194 1 ml Tuberculin Luer Slip Paket med 25
15194194 3 ml Luer lock Paket med 25
15104204 5 ml Luer lock Paket med 25
15134204 10 ml Luer lock Paket med 25
15114204 20 ml Luer lock Paket med 25
15124204 30 ml Luer lock Paket med 25
15154204 3 ml Luer Slip Paket med 25
15164204 5 ml Luer Slip Paket med 25
15174204 10 ml Luer Slip Paket med 25
15184204 20 ml Luer Slip Paket med 25
15194204 30 ml Luer Slip Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15174194 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 780850
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ekonomisk och för engångsbruk, tillgänglig i storlekar från 1 cc till 50 cc, Luer Slip (LS) eller Luer Lock (LL) spets
  • En ny serie sterila engångssprutor av plast för alla vetenskapliga tillämpningar
  • Norm-ject sprutor är den idealiska lösningen för alla situationer
  • Deras unika tvådelade system är latexfritt och innehåller inget silikonsmörjmedel eller gummi
Specifikationer
Material Polypropen (fat)
Nålmätare Ingen nål ingår
Latexfri Ja
Produkttyp spruta
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 1 ml
För användning med (utrustning) KD Scientific Sprutpumpar
Anslutningstyp Tuberculin Luer Slip
Graderad Ja
Sterilitet Sterila