Läs mer
KD Scientific Plastspruta
Description
- En ny serie sterila engångssprutor av plast för alla vetenskapliga tillämpningar
- Norm-ject sprutor är den idealiska lösningen för alla situationer
- Deras unika tvådelade system är latexfritt och innehåller inget silikonsmörjmedel eller gummi
Specifications
Specifications
| Material | Polyeten (kolv) |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| För användning med (utrustning) | KD Scientific Sprutpumpar |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |