Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Plast splittersäkra titreringsbyretter
Produktkod. p-8011244 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15591751
Brand: Buerkle™ 96953015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen. Buerkle™ Titreringsburets med Shatter Protection har en plastmantel som ökar motståndet mot breaki
  • Byrett med splittersäkert hölje
  • Anpassad till Ex
  • Byrett av borosilikatglas 3.3
  • Splittersäker, resistent mot kemikalier
  • Stabilt stativ
  • Exakt urladdningsstråle som tillåter mycket fina droppar
  • Delar i kontakt med medium: PE, PP, naturgummi, borosilikatglas
  • Snabbverkande byrett med Schellbach ränder baserade på Dr Schillings design
  • Plastmantel som ökar motståndet mot brott och skyddar mot splitter
  • Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Längd (metrisk) 520 mm
Material Plastbelagt borosilikatglas
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Exakt dosering och exakt fintitrering
Höjd (metrisk) 520 mm
Precision ±0,045
Typ Titrerande Buret