Beskrivning
Kräver
Handtag i STAH- eller STAEH-serien
De Micronova Plastcylinder- och utrustningsborstar finns i två varianter med valfria borstskydd för finrengöring och sanering. Cylinderborsten är kupolformad för små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar, valfri användning med BRSC6-02 borstskydd. Kettle Brush är avlång formad för små tankar, carboys och annan produktionsutrustning, valfri användning med BRSC6-41 borstskydd.
- Lätta, hållbara utrustningsborstar med polyesterborst
- Idealisk för små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar
- Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
- Cylinder Brush är en rund/kupolformad borste
- Kettle Brush är en avlång formad borste
- Borstskydd finns för finstädning och sanering
- FDA godkänd för indirekt kontakt med livsmedel
- ACME-gänga för fastsättning på STA-seriens handtag
- Tillgängliga tygöverdrag förbättrar finstädning och desinficering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cylinderborste med acme-tråd |
| Borsttyp | Medelstyvhet |
| Färgkodad | Nej |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Typ av handtag | Acme tråd |
| Tips Typ | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Skötselråd | Förvara i omgivningstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse på begäran |
| Visa mer |