Läs mer
Micronova™ Plastcylinder och utrustningsborstar
Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Produkttyp:
Cylinderborste med Acme-tråd
Flaskborste
Vattenkokare med Acme-tråd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Handtag i STAH- eller STAEH-serien
De Micronova Plastcylinder- och utrustningsborstar finns i två varianter med valfria borstskydd för finrengöring och sanering. Cylinderborsten är kupolformad för små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar, valfri användning med BRSC6-02 borstskydd. Kettle Brush är avlång formad för små tankar, carboys och annan produktionsutrustning, valfri användning med BRSC6-41 borstskydd.
- Lätta, hållbara utrustningsborstar med polyesterborst
- Idealisk för små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar
- Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
- Cylinder Brush är en rund/kupolformad borste
- Kettle Brush är en avlång formad borste
- Borstskydd finns för finstädning och sanering
- FDA godkänd för indirekt kontakt med livsmedel
- ACME-gänga för fastsättning på STA-seriens handtag
- Tillgängliga tygöverdrag förbättrar finstädning och desinficering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cylinderborste med Acme-tråd |
| Borstmaterial | Polyester |
| Borsttyp | Medium Stiffness |
| Färgkodad | No |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Typ av handtag | Acme tråd |
| Tips Typ | Conical |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Skötselråd | Förvara i omgivningstemperatur |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |