Läs mer
Micronova™ Plastcylinder och utrustningsborstar
Produktkod. 12785745 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (metrisk):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Produkttyp:
Cylinderborste med acme-tråd
Flaskborste
Vattenkokare med Acme-tråd
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
12785745 19,1 cm Vattenkokare med Acme-tråd Varje
12775745 40,6 cm Flaskborste Varje
12725745 17,8 cm Cylinderborste med acme-tråd Varje
12735745 12,7 cm Cylinderborste med acme-tråd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12785745 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRWH41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 SEK
    810.65 SEK / Paket med 1
    Save 39.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kräver
Handtag i STAH- eller STAEH-serien
Dessa lätta, hållbara utrustningsborstar är gjorda av FDA-godkända, BPA-fria bashartser med polyesterborst och fästs på plastgängade handtag. Tillgänglig kupolformad (cylinderborste) och avlång formad (Kettle Brush) för specialiserad rengöring.
De Micronova Plastcylinder- och utrustningsborstar finns i två varianter med valfria borstskydd för finrengöring och sanering. Cylinderborsten är kupolformad för små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar, valfri användning med BRSC6-02 borstskydd. Kettle Brush är avlång formad för små tankar, carboys och annan produktionsutrustning, valfri användning med BRSC6-41 borstskydd.
  • Lätta, hållbara utrustningsborstar med polyesterborst
  • Idealisk för små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar
  • Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
  • Cylinder Brush är en rund/kupolformad borste
  • Kettle Brush är en avlång formad borste
  • Borstskydd finns för finstädning och sanering
  • FDA godkänd för indirekt kontakt med livsmedel
  • ACME-gänga för fastsättning på STA-seriens handtag
  • Tillgängliga tygöverdrag förbättrar finstädning och desinficering
Specifikationer
Produkttyp Vattenkokare med Acme-tråd
Borsttyp Medelstyvhet
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Acme tråd
Tips Typ Fan tips
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse på begäran
Färg Vitt
Beskrivning Avlång vattenkokare
Diameter (engelska) Borst 5,5 tum
Diameter (metrisk) borst 14 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Används för att rengöra botten och sidorna på rundade kärl
För användning med (utrustning) Handtag i STAH- och STAEH-serien
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (engelska) Borste 7,5 tum
Längd (metrisk) 19,1 cm
Längd (metrisk) borste 19 cm
Kvantitet 1 st
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 5,25 x 7,5 tum.