Läs mer
Micronova™ Plastcylinder och utrustningsborstar
Produktkod. p-8809012 Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Produkttyp:
Cylinderborste med Acme-tråd
Flaskborste
Vattenkokare med Acme-tråd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12775745
Brand: Micronova™ BRWH40
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
STAH or STAEH series handles
Dessa lätta, hållbara utrustningsborstar är gjorda av FDA-godkända, BPA-fria bashartser med polyesterborst och fästs på plastgängade handtag. Tillgänglig kupolformad (cylinderborste) och avlång formad (Kettle Brush) för specialiserad rengöring.
The Micronova Plastic Cylinder and Equipment Brushes are available in two varieties with optional brush covers for fine cleaning and sanitization. The Cylinder Brush is dome-shaped for small tanks, carboys, duct work, and other cylinders, optional use with BRSC6-02 brush cover. The Kettle Brush is oblong shaped for small tanks, carboys and other production equipment, optional use with BRSC6-41 brush cover.
  • Lightweight, durable equipment brushes with polyester bristles
  • Ideal for small tanks, carboys, duct work, and other cylinders
  • Made from FDA approved, BPA-free base resins
  • Cylinder Brush is a round/ dome-shaped brush
  • Kettle Brush is an oblong shaped brush
  • Brush covers available for fine cleaning and sanitization
  • FDA approved for indirect food contact
  • ACME thread for attachment to STA series handles
  • Optional fabric covers available improve fine cleaning and sanitizing
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Polyester
Borsttyp Medium/Stiff
Färgkodad No
Handtagsmaterial Plastic
Typ av handtag Acme Thread
Tips Typ Conical
Sterilitet Non-sterile
Skötselråd Keep at ambient temperature
Färg White
Diameter (engelska) Borst 5 in.
Diameter (metrisk) borst 12.7 cm
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Used to Clean The Bottoms and Sides of Rounded Vessels
Längd (engelska) 16 in.
Längd (metrisk) 40,6 cm
Kvantitet 1 Ea.