Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Finnsplugg för engångsrör
Produktkod. p-8005817
Färg:
Blått
Gult
Klart
Neutral
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11341195
Brand: Kartell™ 8830506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad med flexibla fenor för att skapa en tät passform.
  • Fits tubes 15 to 17mm 
  • Available in a variety of colors for coding
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Produkttyp Finned Plug
Material Polyeten
Färg Gult
För användning med (utrustning) 15 till 17 mm rör