Läs mer
Kartell™ Finnsplugg för engångsrör
Product Code. 11301205
Change view
Click to view available options
Färg:
Neutral
Rött
Unit Size:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Unit Size
11301205 Rött Paket med 1000
11371195 Neutral Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11301205 Supplier Kartell™ Supplier No. 8830910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.15 SEK
    179.08 SEK / Paket med 1000
    Save 139.07 SEK
    43% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Designad med flexibla fenor för att skapa en tät passform.
  • Passar rör 11 till 13 mm eller 15 till 17 mm
  • Finns i en mängd olika färger för kodning
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Produkttyp Finned Plug
Material Polyeten
Färg Rött
För användning med (utrustning) 11 till 13 mm rör