Läs mer
Kartell™ Finnsplugg för engångsrör
Produktkod. 11371195
Change view
Färg:
Neutral
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11371195 Neutral Paket med 1000
11301205 Rött Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371195 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8830900
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad med flexibla fenor för att skapa en tät passform.
  • Tillverkad av polyeten
  • Finns i olika färger
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Produkttyp Finned Plug
Material Polyeten
Färg Neutral
För användning med (utrustning) 11 till 13 mm rör