Läs mer
Kartell™ Plastilab™ 4-vägskopplingar av polypropen
Produktkod. 12569756
Portstorlek:
11,6 mm hål
4,6 mm hål
Förpackningsmängd:
10/Förpackning
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 12569756
Brand: Kartell™ 7141200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med plast- eller gummislangar.
  • Stabil form ger styrka
  • Kemiskt och termiskt resistent
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE IVD
Diameter (metrisk) 8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Förpackningsmängd 10/Förpackning
Portstorlek 4,6 mm hål
Form 4-vägskors
Färg Naturlig