Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Avsmalnande raka kontakter
BIOPHARMA
Produktkod. 11934349
Change view
Diameter (metrisk):
4–6 mm
6–8 mm
8–10 mm
10–12 mm
12–14 mm
Förpackningsmängd:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsmängd unitSize
11934349 6–8 mm 10/Förpackning Paket med 10
11924349 4–6 mm 10/Förpackning Paket med 10
11944349 8–10 mm 10/Förpackning Paket med 10
11954349 10–12 mm 10/Förpackning Paket med 10
11974349 12–14 mm 10/Förpackning Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11934349 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 7051100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För rak anslutning av rör med olika diametrar.
  • Tillverkad av polypropen
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6–8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) För rak anslutning av rör med olika diameter
Förpackningsmängd 10/Förpackning
Portstorlek 3,5 mm hål
Form Rak
Produkttyp Rak konisk slangkoppling