Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Avsmalnande raka kontakter
Produktkod. p-8000636
Diameter (metrisk):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Förpackningsmängd:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11924349
Brand: Kartell™ 7051000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rak anslutning av rör med olika diametrar.
  • Tillverkad av polypropen
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4-6 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) För rak anslutning av rör med olika diameter
Förpackningsmängd 10/Pk.
Portstorlek 2 mm hål
Form Rak
Produkttyp Rak konisk slangkoppling