Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Tapered Y-Shaped Tubing Connectors
BIOPHARMA
For use with flexible tubing.
Brand:  Kartell™ 7052700
Produktkod. 12599746
  • 132.00 SEK / Paket med 10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Constructed from polypropylene
  • Autoclavable