Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Oavsmalnande Y-formade slanganslutningar
Produktkod. 12543307
Change view
Diameter (metrisk):
4 mm
8 mm
10 mm
14 mm
Förpackningsmängd:
1
10/Förpackning
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsmängd unitSize
12543307 14 mm 100/förpackning Paket med 100
12080582 10 mm 1 Paket med 100
11914349 8 mm 10/Förpackning Paket med 10
11944359 4 mm 10/Förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12543307 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0052600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med slangsystem och vakuumledningar.
  • Tillverkad av polypropen
  • Autoklaveringsbar
  • Nominella mått
Uppfyllande
Följ livsmedels- och jordbruksbestämmelserna
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfylla livsmedels- och drogreglerna. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE och IVD
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) Användbar för alla slangsystem och vakuumledningar
Förpackningsmängd 100/förpackning
Portstorlek 9,7 mm hål
Form Y
Produkttyp Oavsmalnande Y-rörkontakt