Läs mer
Kartell™ plastilab™ Volymkolv med propp
Beskrivning
Dessa plastilab™ flaskor skapar ingen menisk, vilket förenklar processen att läsa slutvolymerna. Kalibrerad gravimetriskt vid 20 °C förbättras polypropenens genomskinlighet när den kommer i kontakt med vätska. Tunna väggar eliminerar distorsion och en tunn halsdesign gör slutavläsningarna precisa. Denna volymflaska är autoklavbar, kemiskt icke-absorberande, säker att använda med livsmedel och inkluderar stopp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Gravimetriskt vid 20° C |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 174 mm |
| Tolerans | +/- 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Propp |
| Diameter (metrisk) Yttre | 58 mm |