Läs mer
BD Plastipak™ Kateterspets spruta
Produktkod. 10274104
Change view
Volym (metrisk):
100 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
10274104 100 mL
1 options
Produktkod. 10274104 Leverantör BD Leverantörsnummer 300605
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Graderad koncentrisk kateterspets luer-slipspruta. BD Biosciences™ Plastipak™ Kateterspetsspruta är steril och för engångsbruk.
  • 100 ml
  • Sterila
  • Disponibel
  • Graderad
  • Kateterspets
  • Luer slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märke, europeiskt direktiv 93/42/EEG (överensstämmelseförfarande bilaga V och VII) Certifikat: nr. 95 Q 252156 och nr. 252231 Q (referenser 309661 & 309620); certifierad av NSAI (nr 0050)
Material Plast
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 39 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 122 mm
Produkttyp Kateterspets spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 1 mL
Volym (metrisk) 100 mL
Anslutningstyp Kateter
Graderad Ja
Sterilitet Sterila