Läs mer
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock tredelad spruta
Produktkod. 10430864
Change view
Volym (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10430864 10 mL Paket med 100
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10430864 Leverantör BD Leverantörsnummer 300912
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Eliminera risken för allergiska reaktioner mot latex. BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock tredelad spruta har en latexfri propp utöver en genomskinlig cylinder för perfekt visualisering av sprutans innehåll och djärvt tryck.
  • Latexfri propp
  • Klar tunna
  • Tryck i fet skala
  • Speciell silikonsmörjning
  • Låsringen förhindrar oavsiktlig tillbakadragning av kolvstången
  • Koncentrisk luer lock spets
  • Volym - 10 ml
  • Sterila
  • Kartong med 100 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, NF EN 20594-1, ISO 594-1 de december 1993, ISO 594-2
Material Plast
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 16.21 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 85.48 mm
Produkttyp Koncentrisk Luer-lock 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.2 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 10 mL
Anslutningstyp Koncentriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila