Läs mer
BD Plastipak™™ Excentrisk Luer-Slip-spruta
Produktkod. 12651406
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12651406 50 mL Paket med 60
1 options
Produktkod. 12651406 Leverantör BD Leverantörsnummer 300866
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för venpunktioner och aspiration av vätskor. BD Medical™ Plastipak™ Excentrisk Luer-Slip-spruta möjliggör arbete som kräver närmare hud.
  • Excentrisk luer slip
  • Latexfri propp
  • CE-märkning
  • Kapacitet 50 ml
  • Polypropen
  • Sterila
  • Disponibel
  • Utan nål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märke, europeiskt direktiv 93/42/EEG (överensstämmelseförfarande bilaga V och VII) Certifikat: nr. 95 Q 252156 och nr. 252231 Q (referenser 309661 & 309620); certifierad av NSAI (nr 0050)
Material Plast
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 29.4 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 133 mm
Produkttyp Koncentrisk Luer-slip spruta
Examen 1 mL
Kvantitet 60 Pk.
Volym (metrisk) 50 mL
Anslutningstyp Koncentrisk Luer Slip
Graderad Ja
Sterilitet Sterila