Läs mer
BD Plastipak™ Concentric Luer-Slip Three-Piece Syringe
Volym (metrisk):
2 mL
10 mL
Examen:
0.1 mL
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Each syringe is tested for: sterility, pyrogenicity and toxicity
- Syringes and separate accessory needles are individually wrapped in peel-apart blister packs.
- For needles, please see our Microlance™ disposable needles range.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 20594-1, ISO 594-1 December 1993 ISO 594-2 September 1998 |
| Material | Polypropylene (Body) |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 and 12 mm |
| Längd (metrisk) | 60.15 mm |
| Produkttyp | Concentric Luer-slip 3-piece Syringe |
| Disponibel | Single-use |
| Examen | 0.1 mL |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Visa mer |