Läs mer
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-spruta av plast
Produktkod. 10569215
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10569215 20 mL Paket med 120
10109922 30 mL Paket med 60
10636531 50 mL Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10569215 Leverantör BD Leverantörsnummer 300629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.56 SEK
    527.95 SEK / Paket med 120
    Save 156.61 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt dosering och visualisering av sprutans innehåll. BD Medical™ Plastipak™ Koncentriska Luer-Lock-sprutor av plast är var och en testad för sterilitet, pyrogenicitet och toxicitet.
  • Koncentrisk Luer-Lok
  • Latexfri propp
  • CE-märkning
  • Polypropen
  • Sterila
  • Disponibel
  • Utan nålFör nålar, se vår Microlance™ sortiment av engångsnålar. Alla produkter är endast avsedda för forskning, om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märke, europeiskt direktiv 93/42/EEG (överensstämmelseförfarande bilaga V och VII) Certifikat: nr. 95 Q 252156 och nr. 252231 Q (referenser 309661 & 309620); certifierad av NSAI (nr 0050)
Material Plast
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 21.3 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 95.5 mm
Produkttyp Koncentrisk Luer-lock spruta
Examen 1 mL
Kvantitet Pk. av 120
Volym (metrisk) 20 mL
Anslutningstyp Koncentriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila