Läs mer
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-spruta av plast
Produktkod. 10636531
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
Unit Size:
Paket med 120
Paket med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
10636531 50 mL Paket med 60
10569215 20 mL Paket med 120
10109922 30 mL Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10636531 Supplier BD Supplier No. 300865
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Möjliggör exakt dosering och visualisering av sprutans innehåll. BD Medical™ Plastipak™ Koncentriska Luer-Lock-sprutor av plast är var och en testad för sterilitet, pyrogenicitet och toxicitet.
  • Koncentrisk Luer-Lok
  • Latexfri propp
  • CE-märkning
  • Polypropen
  • Sterila
  • Disponibel
  • Utan nålFör nålar, se vår Microlance™ sortiment av engångsnålar. Alla produkter är endast avsedda för forskning, om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, europeiskt direktiv 93/42/EEG (överensstämmelseförfarande bilaga V och VII) Certifikat: nr. 95 Q 252156 och nr. 252231 Q (referenser 309661 & 309620); certifierad av NSAI (nr 0050)
Material Plast
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 29.4 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 133 mm
Produkttyp Koncentrisk Luer-lock spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 1 mL
Kvantitet Pk. av 60
Volym (metrisk) 50 mL
Anslutningstyp Koncentriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila