Läs mer
BD PlastiPak™ Spruta med Luer Lock
Produktkod. 15544835
Change view
Volym (metrisk):
10 mL
Examen:
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
15544835 10 mL 0.2 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 15544835 Leverantör BD Leverantörsnummer 305959
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för injektioner och provtagning.
  • 10 ml kapacitet med 0,2 ml gradering
  • Steril och för engångsbruk
  • Polypropenkonstruktion
  • Genomskinlig cylinder för perfekt synlighet av sprutans innehåll
  • Särskild silikonsmörjning säkerställer att kolven rör sig smidigt och jämnt
  • Steriliserad med etylenoxid
Certifikat
SV ISO 7886-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Examen 0.2 mL
Volym (metrisk) 10 mL