Läs mer
BD PlastiPak™ Luer Slip-spruta utan nål
Produktkod. 15489199
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15489199 1 mL Paket med 120
1 options
Produktkod. 15489199 Leverantör BD Leverantörsnummer 303172
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för injektioner och provtagning.
  • Steril engångs
  • Polypropen
  • Smörjmedel: Silikon (< 25 μg/kvadrat. mm)
  • Permanenta bläckmarkeringar
  • Polypropenlock
Certifikat
SV ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Central kon
Examen 0.01 mL
Volym (metrisk) 1 mL
Sterilitet Sterila