Läs mer
Fisherbrand™ Vanliga plattor med 2 mm distanser
Produktkod. 11824542 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforessystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11824542 Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforessystem Paket med 2
1 options
Produktkod. 11824542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00 SEK
    507.43 SEK / Paket med 2
    Save 53.57 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med Verti-GEL Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforessystem.
  • Tillbehör för användning med Verti-GEL Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforessystem
Specifikationer
För användning med (utrustning) Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforessystem
Typ Släta plattor med 2 mm distanser