Läs mer
Eppendorf™ Plåthållare för skopor
Produktkod. 15748379 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Plåthållare för plåt-/rörskopa
Plåthållare för skopa med hög kapacitet
Kapacitet:
24/6 (MTP)\n8/2 (DWP)
28/7 (MTP)\n2/8 (DWP)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kapacitet unitSize
15748379 Plåthållare för plåt-/rörskopa 28/7 (MTP)\n2/8 (DWP) Varje
15684614 Plåthållare för skopa med hög kapacitet 24/6 (MTP)\n8/2 (DWP) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15748379 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5920705008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärare designade för MTP, DWP, PCR-plattor. Finns för skopor med hög kapacitet och tallriks-/rörskopor
  • Antal rör per adapter/per rötor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) eller 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Plåthållare för plåt-/rörskopa
För användning med (utrustning) för MTP, DWP, PCR-plattor
Kapacitet 28/7 (MTP)\n2/8 (DWP)