Läs mer
Eppendorf™ Plåthållare för skopor
Produktkod. p-7113378 Handla allt Eppendorf Produkter
Typ:
Plåthållare för plåt-/rörskopa
Plåthållare för skopa med hög kapacitet
Kapacitet:
6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15748379
Brand: Eppendorf™ 5920705008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärare designade för MTP, DWP, PCR-plattor. Finns för skopor med hög kapacitet och tallriks-/rörskopor
  • Antal rör per adapter/per rötor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) eller 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Plåthållare för plåt-/rörskopa
För användning med (utrustning) för MTP, DWP, PCR-plattor
Kapacitet 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)