missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scharlab PLATE COUNT AGAR 56MM (RODAC) 30ST

Brand:  Scharlab 064-PR0001

PLATE COUNT AGAR 56MM (RODAC) 30ST

Produktkod. 11436297

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    984.90 SEK
    510.59 SEK / Paket med 30
    Save 474.31 SEK
    48% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 16-02-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.